Documentos Principais
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® CM-SW Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® CM-3SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh CM-3SW, 07162
Parâmetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carboxymethyl phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel CM-3SW columns are packed with 5 micron, high efficiency, spherical silica beads which are surface modified with a weak cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. They have a larger pore size than the TSKgel CM-2SW columns.
forma física
Shipped in methanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)