Documentos Principais
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H50O2
Número CAS:
Peso molecular:
394.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)