72023AST
Astec® CHIRALDEX™ B-DA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Sinônimo(s):
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
descrição
GC capillary column
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
Valor beta
500
df
0.12 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary chiral
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Resistência química/física
- -10 °C to 200 °C isothermal, 220 °C programmed
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.