Key Documents
69027
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
analytical standard
Sinônimo(s):
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Fórmula linear:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
426.67
Beilstein:
1806504
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
pb
212 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
chave InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)