Documentos Principais
460214
Sigma-Aldrich
Diisodecyl adipate
technical grade
Sinônimo(s):
DIDA (plasticizer)
About This Item
Fórmula linear:
C10H21O2C(CH2)4CO2C10H21
Número CAS:
Peso molecular:
426.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pf
27.4 °C (lit.)
solubilidade
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
chave InChI
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Diisodecyl adipate is an adipate-based plasticizer that can be used in the development of biodegradable films using thermoplastic starch and poly(lactic acid). It may be used in the preparation of cellulose triacetate based films for the fabrication of optical devices. Diisodecyl adipate may form a blend with PVC to form polymeric membranes on electrodes for electrochemical applications.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
429.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
221 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silver (I)-selective membrane electrodes based onmono-to quadridentate podands
Lee SS, et al.
Analyst, 123(2), 383-386 (1998)