Documentos
67284-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column
L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, 2.0 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped: no
classe(s) química(is) do analito
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
embalagem
1 ea of
Parâmetros
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 1.5 mm
matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.0 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
operating pH range
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente