65730-U
Discovery® Zr-Carbon HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1% Carbon loading
Parâmetros
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
30 m2/g
Matriz
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
carbon phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
Faixa de pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Características e benefícios
- Excellent separation of geometric isomers and diastereomers.
- Very hydrophobic surface.
- Most different retention compared to other Discovery Zr phases for non-ionic compounds.
- Similar to porous graphitic carbon, but with added ion-exchange interactions.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)