Documentos Principais
64800-U
Glass Marking Pen
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
embalagem
pkg of 1
Descrição geral
Writes on virtually any surface, even glass, without fading or smearing. The 0.33mm fineline marker uses a permanent oilbased black ink that is waterproof, and fade and bleed resistant.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)