Key Documents
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Diol Bonded Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L20
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
3.5% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.8 μmol/m2
matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
LC-Diol columns can be used to separate proteins by gel filtration chromatography. When operated with an aqueous buffer, the diol phase can effectively shield the silica surface from interacting with proteins. A well-known use of diol columns, under normal phase conditions, is the separation of steroids and sterols.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)