Documentos Principais
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
K2ReCl6
Número CAS:
Peso molecular:
477.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.99% trace metals basis
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)