581384-U
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Características
endcapped
Extensão da rotulagem
0.6% carbon loading
Parâmetros
90 °C max. temp.
coluna C × D.I.
15 cm × 1.5 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de poro
1000 Å
Faixa de pH operacional
2-9
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)