Documentos Principais
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C20H48O2
Peso molecular:
372.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
chave InChI
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)