Documentos Principais
57527
Supelco
Docosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Behenic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C18H44O2
Peso molecular:
344.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i19+1,20+1,21+1,22+1
chave InChI
UKMSUNONTOPOIO-ALVDIJLPSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)