577531-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Sinônimo(s):
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.7% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)