57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Produtos recomendados
Materiais
PEEK
PEEK sample loop
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volume
2 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)