Documentos Principais
57646
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 500 μL, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volume
500 μL
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)