Documentos Principais
57400-U
PHRED Photochemical Reactor
AC/DC input 110 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Nível de qualidade
Descrição geral
PHRED photochemical reactor can be used effectively to improve analyte detection in the presence of interfering matrix components, or when the analytes are present at low concentrations.
Nota de rodapé
230 volt CE approved unit available for all the countries. Please contact Supelco Custom Quotations at Supelco_Quotes@sial.com for price and delivery.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)