Documentos Principais
57136
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
Características
endcapped
embalagem
pk of 16
Extensão da rotulagem
~11.5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
60 mL
matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christian Martin H et al.
Scientific reports, 9(1), 3019-3019 (2019-03-01)
Amphibian populations worldwide have declined and in some cases become extinct due to chytridiomycosis, a pandemic disease caused by the fungus Batrachochytrium dendrobatidis; however, some species have survived these fungal epidemics. Previous studies have suggested that the resistance of these