Documentos Principais
56737
Supelco
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Materiais
none band
C × D.E. × D.I.
5 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
Descrição geral
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)