565365-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
6.5% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
120 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)