56400AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Amino Functionalized HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
apHera™ NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L82
linha de produto
apHera™
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
apHera™
Parâmetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 2 mm
Matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
amino phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features of Amino apHera™ Columns
- High efficiency for carbohydrate analysis
- Ideal for basic conditions/amphoteric detection
- High selectivity mono- to oligosaccharides
- pH range 2-13
- 300 angstrom pore size
- Stable, predictable retention
- Long column life
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
56400AST | 4061838544988 |