Key Documents
56332AST
Supelco
apHera C4 HPLC Guard Column
5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 7.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
apHera
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
apHera
Parâmetros
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 7.5 mm
matriz
polymeric
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
300 Å
pH operacional
1-14
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)