548553-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 30 μm (PDMS)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 30 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiais
fused silica fiber
yellow hub
tamanho
23 ga
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
compatibilidade
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)