548551-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (CAR/PDMS)
Sinônimo(s):
CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Materiais
StableFlex fiber
sky blue hub
tamanho da agulha
23 ga
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
CAR/PDMS coating
compatibilidade
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)