Documentos Principais
54632
Rheodyne® Model 9725i PEEK Injector
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
PEEK injector
descrição
manual; with MBB and switch
Características
manual
number of ports 6
positions 2
fabricante/nome comercial
Rheodyne 9725I
Parâmetros
5000 psi max. pressure
conector
10-32 Rheodyne thread
Descrição geral
The 9725i contains a switch and has the make before break (MBB). With the MBB, flow is not interupted when switching from laod to inject.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)