Documentos Principais
53779-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which