53541-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
9.9% Carbon loading
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)