Documentos Principais
52658-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
composição
bed wt., 5 g
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
20 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)