52627-U
Discovery® DPA-6S SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene
Nível de qualidade
linha de produto
Discovery®
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Impurezas
<5% Water content
Matriz
polyamide resin base material
Grupo ativo da matriz
amide, poly- phase
tamanho de partícula
50-160 μm
faixa de pH
4.5-7.5(surface pH)
densidade volumétrica
0.2‑0.3 g/mL
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Aqueous or methanolic solutions
- Polyamide Resin: Particle Size: 50-160μm, Surf pH: 4.5-7.5, Density: 0.2-0.3 cm3/g, Water Content: < 5 %
- Used to adsorb polar compounds (-OH groups, esp. phenolic compounds) from aqueous or methanolic solutions under the reversed-phase mechanism through strong hydrogen bonding between compound hydroxyl groups and amide groups of the resin
- Useful for extracting tannins, chlorophyll, humic acid, pharmacologically active terpenoids, flavanoids, gallic acid, catechol A, protocatechuic acid, and phloroglucinol
- Also useful for extracting aromatic carboxylic acids and nitroaromatic compounds
- Irreversibly retains quinones
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.