50951-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
faixa de pH
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
High-speed Ascentis® Express OH5 HPLC columns are designed for enhanced HILIC partitioning and limited ion exchange retention