Documentos Principais
509221
SGE Microvolume Syringe
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger-in-needle (8mm OD barrel)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 000500
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volume
1 μL
Descrição geral
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)