50668-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 150 mm × 4.6 mm, pk of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Nível de qualidade
embalagem
pk of 1 ea
Extensão da rotulagem
5.1% Carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure (8700 psi)
temperatura máxima
60 °C (pH2/60; pH7/40)
coluna C × D.I.
150 mm × 4.6 mm
área da superfície
75 m2/g
Matriz
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Faixa de pH operacional
2-7
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)