50631-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express F5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Liquid chromatographic determination of lumacaftor in the presence of ivacaftor and identification of five novel degradation products using high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry.: This study employed the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column to determine lumacaftor and its degradation products in the presence of ivacaftor. The application of high-performance liquid chromatography ion trap time-of-flight mass spectrometry provided high sensitivity and resolution, showcasing the column′s efficacy in complex sample matrices (Özcan et al., 2023).
- Stability-indicating LC-MS/MS and LC-DAD methods for robust determination of tasimelteon and high resolution mass spectrometric identification of a novel degradation product.: This research highlights the use of the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column in developing stability-indicating methods for tasimelteon. The column′s performance in both LC-MS/MS and LC-DAD methods ensured accurate and reliable identification of degradation products (Özcan et al., 2020).
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: This review discusses advancements in HPLC technology, including the Ascentis® Express F5, 5 µm HPLC column. The article emphasizes the column′s capability in ultra-fast separations, providing enhanced efficiency and resolution in various analytical applications (Ali et al., 2012).
Informações legais
Aplicação
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.