50610-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.0 μm particle size
Materiais
(SST)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis® Express
Características
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
6.5% Carbon loading
Parâmetros
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
coluna C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
matriz
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Grupo ativo da matriz
C18
tamanho de partícula
2.0 μm
2.0 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)