Documentos Principais
505773
Shutoff Valve, Low Pressure
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
Sinônimo(s):
Tefzel® 1/8-in. 2-way shut-off valve
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Materiais
blue Tefzel®
descrição
manual shut-off valve
Características
positions 2
fabricante/nome comercial
Upchurch Scientific, Inc P-783
Parâmetros
600 psi max. pressure
conector
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
compatibilidade
for use with 1/8 in. tubing
Descrição geral
  • Designed for lower pressure applications
  • Biocompatible, all polymer flow path
PEEK or Tefzel valve with 1/4-28 fittings, for pressures up to 1000 psi (70 kg/cm2). Flangeless nuts and ferrules included.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)