Key Documents
501743
Supelco
Carbon Monoxide (7%), Carbon Dioxide (15%), Oxygen (4%), and Methane (4.5%).
In in nitrogen, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
forma
gas
embalagem
cylinder of 14 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T237-14
disponibilidade
not available in Canada, EU
concentração
In in nitrogen
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    Carbon dioxide (99.8%) 15 % (w/w)
    Carbon monoxide 7 % (w/w)
    Methane 4.5 % (w/w)
    Oxygen > 4 % (w/w)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)