501395
Model 24 Single-Stage Regulator
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Sinônimo(s):
MODEL 24 SCOTTY® IV REGUL. & GAUGE (CGA 165)
descrição
single-stage
fabricante/nome comercial
16-05-124SP165
Scott Gas
compatibilidade
for use with CGA-165 (for SCOTTY 48 cylinder)
Descrição geral
Regulators are used to control volume of gas delivered in chromatography. There are mainly 2 types of regulators: single-stage and double-stage. Single-stage regulator shows slight variation in pressure delivery when cylinder pressure drops and also when flow rate increases. It also shows high ‘lockup′ pressure.
Informações legais
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Handbook of Compressed Gases, 48-48 (2012)