Documentos Principais
48996-U
Supelco
EPA 8151 Herbicide acid mix
in acetone (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 8151
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetone (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
EPA 8151 Herbicide acid mix is useful for identifying and quantifying the chlorinated herbicides on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8151 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC).
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM48996.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Acifluorfen 100 μg/mL
    Bentazon 100 μg/mL
    Chloramben 100 μg/mL
    2,4-D 100 μg/mL
    2,4-DB acid 100 μg/mL
    Dalapon 100 μg/mL
    Tetrachloroterephthalic acid
    Dicamba 100 μg/mL
    3,5-Dichlorobenzoic acid 100 μg/mL
    Dichloroprop 100 μg/mL
    Dinoseb 100 μg/mL
    MCPA 10000 μg/mL
    MCPP 10000 μg/mL
    4-Nitrophenol 100 μg/mL
    Pentachlorophenol 100 μg/mL
    Picloram 100 μg/mL
    2,4,5-T 100 μg/mL
    2,4,5-TP 100 μg/mL
    Ver tudo (18)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)