48881
Chlordane (mixture of isomers)
certified reference material, 500 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
descrição
technical mixture
linha de produto
TraceCERT®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
500 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
chave InChI
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.