48318
Decachlorobiphenyl solution
certified reference material, 200 μg/mL in acetone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8082,8310
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
200 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
chave InChI
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?