47408
EPA VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Sinônimo(s):
Volatile Organic Compounds Mix 6
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
EPA 8260
suitable for EPA 8260
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 4 × 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?