47212
ASTM® D4815 Valve Timing Mix
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D4815
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
(each component at the nominal wt% indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?