descrição
refined
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.910 g/cm3
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
grupo funcional
ester
oleic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.