Documentos Principais
47101
Supelco
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
concentração
(varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
n-Paraffin Mix C7,C8,C9,C10 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
25.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3.89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)