Documentos Principais
44893-U
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinônimo(s):
Monoolein solution, Biodiesel impurity
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
embalagem
pkg of 3 mL
concentração
5000 μg/mL in pyridine
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
single component solution
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
substituído por
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)