Documentos Principais
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Sinônimo(s):
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
chave InChI
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)