442599
γ-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
trans-Chlordane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@](C[C@@H](Cl)[C@@H]3Cl)([H])[C@]3([H])[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3+,4-,5-,8-,9+/m0/s1
chave InChI
BIWJNBZANLAXMG-MPPHZFHBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.