40053
Naphthalene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis