36082
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #4
in acetonitrile, TraceCERT®, (Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TraceCERT®
grau
TraceCERT®
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
(Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
concentração
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
aplicação(ões)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Outras notas
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)