Documentos Principais
30282-U
Supelco
Replaceable fluoropolymer-faced silicone septa for ZHE Fitting
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Septa, PTFE/Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
embalagem
pkg of 10 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)